Läs mer
1,7-Dimethyluric Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,7-Dimethyluric Acid |
| CAS | 33868-03-0 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C7 H8 N4 O3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N4O3/c1-10-3-4(8-6(10)13)9-7(14)11(2)5(3)12/h1-2H3,(H,8,13)(H,9,14) |
| LEDER | CN1C(=O)NC2=C(N(C)C(=O)N2)C1=O |
| IUPAC-namn | 1,7-dimethyl-3,9-dihydropurine-2,6,8-trione |
| Molekylvikt (g/mol) | 196.16 |
| Formel vikt | 196.0596 |
| Visa mer |