Läs mer
1,7-Dimethylxanthine 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30309938
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30309938 1 ml
1 options
Produktkod. 30309938 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA12765300AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Paraxanthine
CAS 611-59-6
Analyt- eller komponentnamn Paraxanthine
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C7 H8 N4 O2
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 1H-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-1,7-dimethyl-, Paraxanthine (6CI,7CI,8CI), 1,7-Dimethylxanthine, 3,7-Dihydro-1,7-dimethyl-1H-purine-2,6-dione, NSC 400018, 1,7-Dimethyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione, Caffeine Imp. F (EP), Paraxanthine, Caffeine Impurity F
InChI formel InChI=1S/C7H8N4O2/c1-10-3-8-5-4(10)6(12)11(2)7(13)9-5/h3H,1-2H3,(H,9,13)
LEDER CN1C(=O)Nc2ncn(C)c2C1=O
IUPAC-namn 1,7-dimethyl-3H-purine-2,6-dione
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 180.16
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 180.0647 g/mol