Läs mer
1,7-Dioxaspiro[5.5]undekan, 98 %
Produktkod. 11440237
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11440237 5 g 5g
11450237 25 g 25g
11460237 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11440237 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21664.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 180-84-7 | C9H16O2 | 156,225 g/mol
Lämplig för användning i ekologisk odling.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
Lämplig för användning i ekologiskt jordbruk.
Löslighet Lösligt i vatten 1,0g
/L.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 180-84-7
Molekylformel C9H16O2
Molekylvikt (g/mol) 156.225
MDL-nummer MFCD00011578
InChI-nyckel GBBVHDGKDQAEOT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,7-dioxaspiro 5.5 undecane, olean, unii-khi3qeq4zj, 1,7-dioxaspiro 5,5 undecane, khi3qeq4zj, r-1,7-dioxaspiro 5.5 undecane, s-1,7-dioxaspiro 5.5 undecane, olive-fly ketal, eco-trap
PubChem CID 67437
IUPAC-namn 1,7-dioxaspiro[5.5]undekan
LEDER C1CCOC2(C1)CCCCO2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,7-Dioxaspiro[5.5]undecane
Densitet 1.02
Kokpunkt 193°C
Flampunkt 63°C (145°F)
Brytningsindex 1.464
Kvantitet 5 g
Beilstein 105997
Löslighetsinformation Soluble in water 1.0g/L.
Formel vikt 156.23
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.