Läs mer
1,7-Dioxaspiro[5.5]undekan, TRC
Produktkod. 30372825
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30372825 5 g
30373505 1 g
30382743 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30372825 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4863255G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 180-84-7
Molekylformel C9 H16 O2
Molekylvikt (g/mol) 156.22
Synonym 1,7-Dioxaspiro[5.5]undecane, Olean
IUPAC-namn 1,7-dioxaspiro[5.5]undekane
LEDER C1CCC2(CCCCO2)OC1
Specifications
Kemiskt namn eller material 1,7-Dioxaspiro[5.5]undecane
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C9H16O2/c1-3-7-10-9(5-1)6-2-4-8-11-9/h1-8H2
Formel vikt 156.115