Läs mer
1,7-Heptanediol, TRC
Produktkod. 30405112
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30405112 100 g
1 options
Produktkod. 30405112 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH279950100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,7-Heptanediol
CAS 629-30-1
Molekylformel C7 H16 O2
Kvantitet 100 g
Synonym 1,7-Dihydroxyheptane, NSC 3821, α,ω-Heptanediol, ω-Heptanediol
InChI formel InChI=1S/C7H16O2/c8-6-4-2-1-3-5-7-9/h8-9H,1-7H2
LEDER OCCCCCCCO
IUPAC-namn Heptan-1,7-diol
Molekylvikt (g/mol) 132.2
Formel vikt 132.115