Läs mer
1,7-Heptanediol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,7-Heptanediol |
| CAS | 629-30-1 |
| Molekylformel | C7 H16 O2 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 1,7-Dihydroxyheptane, NSC 3821, α,ω-Heptanediol, ω-Heptanediol |
| InChI formel | InChI=1S/C7H16O2/c8-6-4-2-1-3-5-7-9/h8-9H,1-7H2 |
| LEDER | OCCCCCCCO |
| IUPAC-namn | Heptan-1,7-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 132.2 |
| Formel vikt | 132.115 |