Läs mer
1,7-oktadien, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11352007
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11352007 100 mL 100ml
11362007 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11352007 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L07659.AE
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3710-30-3 | C8H14 | 110.20 g/mol
1,7-oktadien används i organisk syntes. Det används också för att studera och bedöma strukturen och reaktionshastigheten i olefinringslutande metates av en serie enkla diener. Vidare används det i en studie för att undersöka mikromönstrade ytor framställda genom plasmapolymerisation. Det fungerar som ett tvärbindare såväl som en etenkälla i cross-enyne metates (CEYM)-relaterade reaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1,7-oktadien används i organisk syntes. Det används också för att studera och bedöma strukturen och reaktionshastigheten i olefinringslutande metates av en serie enkla diener. Vidare används det i en studie för att undersöka mikromönstrade ytor framställda genom plasmapolymerisation. Det fungerar som ett tvärbindare såväl som en etenkälla i cross-enyne metates (CEYM)-relaterade reaktioner.
Löslighet
Blandbar med metanol och cyklohexan. Något blandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3710-30-3
Molekylformel C8H14
Molekylvikt (g/mol) 110.20
MDL-nummer MFCD00008668
InChI-nyckel XWJBRBSPAODJER-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,7-octadiene, .alpha.,.omega.-octadiene, unii-n4h29t34j2, octa-1,7-dien, acmc-209iqt, 4-01-00-01038 beilstein handbook reference, wln: 1u6u1
PubChem CID 19460
IUPAC-namn okta-1,7-dien
LEDER C=CCCCCC=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,7-Octadiene
Smältpunkt <-70°C
Densitet 0.735
Kokpunkt 118°C to 120°C
Flampunkt 5°C (41°F)
Odör Strong
Linjär formel CH2=CH(CH2)4CH=CH2
Brytningsindex 1.422
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN2309
Beilstein 605288
Löslighetsinformation Miscible with methanol and cyclohexane. Slightly miscible with water.
Formel vikt 110.2
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.