Läs mer
1,7-oktadien, 98,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10366770 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10366770 100 mL 100ml
10075683 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10366770 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 129351000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3710-30-3 | C8H14 | 110.20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3710-30-3
Molekylformel C8H14
Molekylvikt (g/mol) 110.20
MDL-nummer MFCD00008668
InChI-nyckel XWJBRBSPAODJER-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,7-octadiene, .alpha.,.omega.-octadiene, unii-n4h29t34j2, octa-1,7-dien, acmc-209iqt, 4-01-00-01038 beilstein handbook reference, wln: 1u6u1
PubChem CID 19460
IUPAC-namn okta-1,7-dien
LEDER C=CCCCCC=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 7-Octadiene
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -70.0°C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.7400g/mL, 0.74
Kokpunkt 114.0°C to 121.0°C
Flampunkt 9°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.50%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2C=CH(CH2)4CH=CH2
Brytningsindex 1.4210 to 1.4230
Kvantitet 100 mL
UN-nummer 2309
Löslighetsinformation Solubility in water: 0.08g/L (20°C). Other solubilities: miscible with methanol, cyclohexane, benzene,, isopropanol and petroleumether
Viskositet 0.5 mPa.s (20°C)
Formel vikt 110.2
Procent renhet 98.5%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.