Läs mer
1,7-oktadiyn, 98 %
Code produit 11452508
Modifier l'affichage
Click to view available options
Kvantitet:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Kvantitet unitSize
11452508 10 g 10g
11462508 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11452508 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15829.09
 Begränsad artikel
I lager
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 871-84-1 | C8H10 | 106,17 g/mol
1,7-Octadiyne är en användbar bifunktionell kedjeförlängningsenhet. Det deltar i bildandet av uran(IV) vinylkomplex. Den reagerar frustrerad Lewis par P(o-tolyl)3/B(C6F5)3 genom acetylen CC-koppling för att ge den zwitterjoniska produkten. Den genomgår den reduktiva cykliseringen under reaktion med Re2Cl4(a-dppm)2 (dppm = Ph2PCH2PPh2) och ger fyrdubbelt bundet dirhenium(III)-komplex Re2Cl3(a,η 2-C8H7)(a-dppm)2.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1,7-Octadiyne är en användbar bifunktionell kedjeförlängningsenhet. Det deltar i bildandet av uran(IV) vinylkomplex. Den reagerar frustrerad Lewis par P(o-tolyl)3/B(C6F5)3 genom acetylen CC-koppling för att ge den zwitterjoniska produkten. Det genomgår den reduktiva cykliseringen under reaktion med Re2Cl4(μ -dppm)2 (dppm = Ph2PCH2PPh2) och ger fyrdubbelt bundet dirhenium(III)-komplex Re2Cl3(μ ,η2-C8H7)(μ -dppm)2.
Löslighet Ej blandbar eller
svår att blanda.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Behållare som öppnas måste återförslutas noggrant och förvaras upprätt för att förhindra läckage. Rekommenderad lagringstemperatur är 2 - 8 °C. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 871-84-1
Molekylformel C8H10
Molekylvikt (g/mol) 106.17
MDL-nummer MFCD00008580
InChI-nyckel DSOJWVLXZNRKCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,7-octadiyne, 1,7 octadiyne, oct-1,7-diyne, acmc-209qii, 3-thia-1,5-pentanediamine, 1,7-octadiyne 10g, 1,7-octadiyne 6ci, 7ci, 8ci, 9ci
PubChem CID 70099
IUPAC-namn okta-1,7-diyn
LEDER C#CCCCCC#C
Spécification
Kemiskt namn eller material 1,7-Octadiyne
Densitet 0.81
Kokpunkt 135°C to 136°C
Flampunkt 23°C (73°F)
Odör Recognizable
Brytningsindex 1.446
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3295
Beilstein 1697275
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix.
Formel vikt 106.17
Procent renhet 98%
Afficher plus Afficher moins
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.