Läs mer
1,7-oktadiyn, 98 %
Produktkod. 11462508
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11462508 50 g 50g
11452508 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11462508 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15829.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 871-84-1 | C8H10 | 106,17 g/mol
1,7-Octadiyne är en användbar bifunktionell kedjeförlängningsenhet. Det deltar i bildandet av uran(IV) vinylkomplex. Den reagerar frustrerad Lewis par P(o-tolyl)3/B(C6F5)3 genom acetylen CC-koppling för att ge den zwitterjoniska produkten. Den genomgår den reduktiva cykliseringen under reaktion med Re2Cl4(a-dppm)2 (dppm = Ph2PCH2PPh2) och ger fyrdubbelt bundet dirhenium(III)-komplex Re2Cl3(a,η 2-C8H7)(a-dppm)2.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1,7-Octadiyne är en användbar bifunktionell kedjeförlängningsenhet. Det deltar i bildandet av uran(IV) vinylkomplex. Den reagerar frustrerad Lewis par P(o-tolyl)3/B(C6F5)3 genom acetylen CC-koppling för att ge den zwitterjoniska produkten. Det genomgår den reduktiva cykliseringen under reaktion med Re2Cl4(μ -dppm)2 (dppm = Ph2PCH2PPh2) och ger fyrdubbelt bundet dirhenium(III)-komplex Re2Cl3(μ ,η2-C8H7)(μ -dppm)2.
Löslighet Ej blandbar eller
svår att blanda.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Behållare som öppnas måste återförslutas noggrant och förvaras upprätt för att förhindra läckage. Rekommenderad lagringstemperatur är 2 - 8 °C. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 871-84-1
Molekylformel C8H10
Molekylvikt (g/mol) 106.17
MDL-nummer MFCD00008580
InChI-nyckel DSOJWVLXZNRKCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,7-octadiyne, 1,7 octadiyne, oct-1,7-diyne, acmc-209qii, 3-thia-1,5-pentanediamine, 1,7-octadiyne 10g, 1,7-octadiyne 6ci, 7ci, 8ci, 9ci
PubChem CID 70099
IUPAC-namn okta-1,7-diyn
LEDER C#CCCCCC#C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,7-Octadiyne
Densitet 0.81
Kokpunkt 135 °C till 136 °C
Flampunkt 23 °C (73 °F)
Odör Igenkännbar
Brytningsindex 1.446
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN3295
Beilstein 1697275
Löslighetsinformation Inte blandbar eller svår att blanda.
Formel vikt 106.17
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,7-Octadiyne
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,7-Octadiyne
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.