Läs mer
1,7-oktadiyn, 98 %
Produktkod. 10772211 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10772211 10 g Glasflaska 10g
10002100 50 g Glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10772211 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 171340100
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 871-84-1 | C8H10 | 106,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 871-84-1
Molekylformel C8H10
Molekylvikt (g/mol) 106.17
MDL-nummer MFCD00008580
InChI-nyckel DSOJWVLXZNRKCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,7-octadiyne, 1,7 octadiyne, oct-1,7-diyne, acmc-209qii, 3-thia-1,5-pentanediamine, 1,7-octadiyne 10g, 1,7-octadiyne 6ci, 7ci, 8ci, 9ci
PubChem CID 70099
IUPAC-namn okta-1,7-diyn
LEDER C#CCCCCC#C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 7-Octadiyne
Namnnotering 98%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 0.8000g/mL, 0.8
Kokpunkt 135.0°C to 136.0°C
Flampunkt 23°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HC≡C(CH2)4C≡CH
Brytningsindex 1.4454 to 1.4474
Kvantitet 10 g
Beilstein 01, II, 248
Formel vikt 106.16
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,7-Octadiyne
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.