Läs mer
1,7-Phenanthroline, 99%
Produktkod. 10336494 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10336494 1 g Glass bottle 1g
1 options
Produktkod. 10336494 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 426110010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 230-46-6 | C12H8N2 | 180.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 7-Phenanthroline
CAS 230-46-6
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 77°C to 78°C
Färg White to Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C12H8N2
MDL-nummer MFCD00004971
Kvantitet 1 g
Synonym pyridino 2,3-f quinoline, ccris 7840, 1,7 phenanthroline, acmc-20ap0u, opera_id_785, 1,7-phenanthroline
InChI-nyckel OZKOMUDCMCEDTM-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CN=C2C(C=CC3=NC=CC=C23)=C1
IUPAC-namn 1,7-phenanthroline
Molekylvikt (g/mol) 180.21
PubChem CID 67473
ChEBI CHEBI:36418
Formel vikt 180.21
Procent renhet 99%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,7-Phenanthroline
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.