Läs mer
1,8-Bis(dimethylamino)naphthalene, 98+%
Produktkod. 11329993
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11329993 50 g 50g
11319993 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11329993 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L00313.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 20734-58-1 | C14H18N2 | 214.312 g/mol
1,8-bis(dimetylamino)naftalen används i syntesen av C-substituerad t-BuNH-8,9-R,Ra-nido-7,8,9-C3B8H9 (R,R? = H,H; MeH; Jag, Jag; Ph,H och Ph,Ph) trikarbollidföreningar. Det användes också vid framställning av mättade fluoralkyl(hydrido)-komplex av iridium.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 1,8-bis(dimetylamino)naftalen används vid syntes av C-substituerad t-
BuNH-8,9-R,R′ -nido-7,8,9-C3B8H9 (R,R′ = H,H; MeH; Jag, Jag; Ph,H och Ph,Ph) trikarbollidföreningar. Det användes också vid framställning av mättade fluoralkyl(hydrido)-komplex av iridium.
Löslighet Lösligt i organiska
lösningsmedel.
Anteckningar
Air& Ljuskänslig. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20734-58-1
Molekylformel C14H18N2
Molekylvikt (g/mol) 214.312
MDL-nummer MFCD00003920
InChI-nyckel GJFNRSDCSTVPCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,8-bis dimethylamino naphthalene, n1,n1,n8,n8-tetramethylnaphthalene-1,8-diamine, proton sponge, 1,8-bis dimethylamino naphtalene, n,n,n',n'-tetramethyl-1,8-naphthalenediamine, proton-sponge, 1,8-naphthalenediamine, n,n,n',n'-tetramethyl, unii-6s79d2p9h8, 1,8-bis-dimethylamino naphthalene, n,n,n',n'-tetramethylnaphthalene-1,8-diamine
PubChem CID 88675
IUPAC-namn 1-N,1-N,8-N,8-N-tetrametylnaftalen-1,8-diamin
LEDER CN(C)C1=CC=CC2=C1C(=CC=C2)N(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,8-Bis(dimethylamino)naphthalene
Smältpunkt 47°C to 51°C
Kokpunkt 144°C to 145°C (7 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN3263
Beilstein 396782
Känslighet Air and light sensitive
Löslighetsinformation Soluble in organic solvents.
Formel vikt 214.31
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,8-Bis(dimethylamino)naphthalene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,8-Bis(dimethylamino)naphthalene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.