missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,8-(Bismaleamic Acid)triethyleneglycol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1,8-Bis-maleamic Acid)triethyleneglycol |
| CAS | 125008-83-5 |
| Molekylformel | C14 H20 N2 O8 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20N2O8/c17-11(1-3-13(19)20)15-5-7-23-9-10-24-8-6-16-12(18)2-4-14(21)22/h1-4H,5-10H2,(H,15,17)(H,16,18)(H,19,20)(H,21,22)/b3-1-,4-2- |
| LEDER | OC(=O)\C=C/C(=O)NCCOCCOCCNC(=O)\C=C/C(=O)O |
| IUPAC-namn | (Z)-4-[2-[2-[2-[[(Z)-3-carboxyprop-2-enoyl]amino]ethoxy]ethoxy]ethylamino]-4-oxobut-2-enoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 344.32 |
| Formel vikt | 344.122 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?