Läs mer
Corning™ 1 till 8° Självhäftande temperaturremsor
Beskrivning
För användning med XT Cooling Core för CoolBox XT och CoolBox 2XT
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Typ av lim | Permanent |
| Färg | Svart |
| Visa | LCD |
| Produkttyp | Temperaturremsa |
| För användning med (utrustning) | XT kylkärna för CoolBox XT och CoolBox 2XT |
| nr per ärende | 4/Cs. |
| Antal per förpackning | 1/Pk. |
| Temperaturområde (metriskt) | 1 till 8 °C |
| Längd (metrisk) | 10.2 cm |
| Visa mer |