Läs mer
1-(8-Chloro-5-isoquinolinesulfonyl)piperazine Dihydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(8-Chloro-5-isoquinolinesulfonyl)piperazine dihydrochloride |
| CAS | 355115-40-1 |
| Molekylformel | C13 H14 Cl N3 O2 S . 2 Cl H |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H14ClN3O2S.2ClH/c14-12-1-2-13(10-3-4-16-9-11(10)12)20(18,19)17-7-5-15-6-8-17;;/h1-4,9,15H,5-8H2;2*1H |
| LEDER | Cl.Cl.Clc1ccc(c2ccncc12)S(=O)(=O)N3CCNCC3 |
| IUPAC-namn | 8-chloro-5-piperazin-1-ylsulfonylisoquinoline;dihydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 384.71 |
| Formel vikt | 383.0029 |