Läs mer
1,8-Cineol, TRC
Produktkod. 30361509
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30361509 10 g
1 options
Produktkod. 30361509 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC44195010G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Eucalyptol (1,8-Cineole)
CAS 470-82-6
Molekylformel C10 H18 O
Kvantitet 10 g
Synonym Cineole, 1,3,3-Trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane, 2-Oxabicyclo[2.2.2]octane, 1,3,3-trimethyl-, p-Menthane, 1,8-epoxy- (8CI), 1,3,3-Trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octane, 1,8-Cineol, 1,8-Cineole, 1,8-Epoxy-p-menthane, 1,8-Eucalyptol, 2-Oxa-1,3,3-trimethylbicyclo[2.2.2]octane, Cajeputol, Cineol, Cineole, Eucaliptol, Eucalyptol, Eucalyptole, Eucalytol, Eucapur, Eukalyptol, NSC 6171, Terpan, p-Cineole, Cineolum
InChI formel InChI=1S/C10H18O/c1-9(2)8-4-6-10(3,11-9)7-5-8/h8H,4-7H2,1-3H3
LEDER CC12CCC(CC1)C(C)(C)O2
IUPAC-namn 2,2,4-trimetyl-3-oxabicyklo[2.2.2]oktantal
Molekylvikt (g/mol) 154.25
Formel vikt 154.1358