Läs mer
1,8-Cineole, 99 %
Beskrivning
Eucalyptol är en ingrediens i många märken av munvatten och hostdämpande medel. Den kontrollerar hypersekretion av luftvägsslem och astma via antiinflammatorisk cytokininhibering. Eucalyptol är en effektiv behandling för icke-purulent rhinosinusit. Eucalyptol minskar inflammation och smärta när den appliceras lokalt. Det dödar leukemiceller in vitro.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Eucalyptol är en ingrediens i många märken av munvatten och hostdämpande medel. Den kontrollerar hypersekretion av luftvägsslem och astma via antiinflammatorisk cytokininhibering. Eucalyptol är en effektiv behandling för icke-purulent rhinosinusit. Eucalyptol minskar inflammation och smärta när den appliceras lokalt. Det dödar leukemiceller in vitro.
Löslighet
Löslig i vatten (3500 mg/L (vid 21 °C). Blandbar med eter, alkohol, kloroform, isättika, oljor. Löslig i etanol, etyleter; lätt löslig i koltetraklorid.
Anmärkningar
Förvara denna kemikalie i kylda temperaturer och borta från mineralsyror och baser. Förvara i en tättsluten behållare. Förvara i ett torrt, välventilerat utrymme.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,8-Cineole |
| Smältpunkt | 1,0 °C |
| Densitet | 0.923 |
| Kokpunkt | 176 °C till 177 °C |
| Flampunkt | 49 °C (120 °F) |
| Analysprocentintervall | 99% |
| Brytningsindex | 1.4575 |
| Kvantitet | 500 mL |
| UN-nummer | UN3271 |
| Beilstein | 105109 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.