Läs mer
1,8-Cineole, 99 %
Produktkod. 10588883 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10588883 500 g Glasflaska 500g
10695522 5 g Glasflaska 5g
10605532 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10588883 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 110345000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 470-82-6 | C10H18O | 154,25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 470-82-6
Molekylformel C10H18O
Molekylvikt (g/mol) 154.25
MDL-nummer MFCD00167977
InChI-nyckel WEEGYLXZBRQIMU-UHFFFAOYSA-N
Synonym eucalyptol, cineole, 1,8-cineole, 1,8-cineol, cajeputol, 1,8-epoxy-p-menthane, eucalyptole, zineol, eucapur, terpan
PubChem CID 2758
IUPAC-namn 2,2,4-trimetyl-3-oxabicyklo[2.2.2]oktan
LEDER CC12CCC(CC1)C(C)(C)O2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,8-Cineole
Smältpunkt 1.5°C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.9225g/mL, 0.9225
Kokpunkt 176°C to 177°C
Flampunkt 49°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.4550 to 1.46
Kvantitet 500 g
Beilstein 17,II,32
Merck Index 15, 3938
Specifik rotation -0.3° to +0.3° (20°C, 589nm) (neat)
Löslighetsinformation (in ethanol (70% v/v)) 1:2
Formel vikt 154.25
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,8-Cineole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,8-Cineol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.