missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1,8-Di-p-toluidinoanthraquinone, TRC

Produktkod. 30133256
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133256 5 g
30004409 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30133256 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4946855G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 82-16-6
Molekylformel C28H22N2O2
Molekylvikt (g/mol) 418.49
Synonym 1,8-Bis(p-methylphenylamino)anthraquinone, 1,8-di-p-toluidino-anthraquinone, 1,8-Di-p-toluidinoanthraquinone, 1,8-Bis[(4-methylphenyl)amino]-9,10-anthracenedione
IUPAC-namn 1,8-Bis[(4-methylphenyl)amino]-9,10-anthracenedione
LEDER O=C1C=2C=CC=C(NC3=CC=C(C=C3)C)C2C(=O)C=4C(=CC=CC14)NC5=CC=C(C=C5)C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1,8-Di-p-toluidinoanthraquinone
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C28H22N2O2/c1-17-9-13-19(14-10-17)29-23-7-3-5-21-25(23)28(32)26-22(27(21)31)6-4-8-24(26)30-20-15-11-18(2)12-16-20/h3-16,29-30H,1-2H3
Formel vikt 418.17
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.