Läs mer
1,8-Diaminonaphthalene, 97%
Produktkod. 11469190
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
Produktkod. 11469190
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A15966.0B
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 479-27-6 | C10H10N2 | 158.204 g/mol
1,8-Diaminonaftalen är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel och jordbrukskemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 1,8-Diaminonaftalen är ett viktigt råmaterial och intermediär
som används i organisk syntes, läkemedel och jordbrukskemikalier.
Löslighet svagt löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka syror och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 479-27-6
Molekylformel C10H10N2
Molekylvikt (g/mol) 158.204
MDL-nummer MFCD00004033
InChI-nyckel YFOOEYJGMMJJLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,8-diaminonaphthalene, 1,8-naphthalenediamine, 1,8-naphthylenediamine, unii-ika7029yh9, ccris 8398, 1,8-diaminonapthalene, 1,8-diamino naphthalene, 1,8-naphthalene diamine, acmc-209kb1, ksc236e9t
PubChem CID 68067
IUPAC-namn naftalen-1,8-diamin
LEDER C1=CC2=C(C(=C1)N)C(=CC=C2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,8-Diaminonaphthalene
Smältpunkt 61°C to 65°C
Kokpunkt 205°C (12 mmHg)
Flampunkt 195°C (383°F)
Kvantitet 1000 g
Beilstein 742841
Merck Index 14,6372
Löslighetsinformation slightly soluble in water.
Formel vikt 158.2
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.