Läs mer
1,8-Diaminonaphthalene, 97%
Produktkod. 11489190
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11489190 250 g 250g
11479190 50 g 50g
11469190 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11489190 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15966.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 479-27-6 | C10H10N2 | 158.204 g/mol
1,8-Diaminonaftalen är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel och jordbrukskemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 1,8-Diaminonaftalen är ett viktigt råmaterial och intermediär
som används i organisk syntes, läkemedel och jordbrukskemikalier.
Löslighet svagt löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka syror och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 479-27-6
Molekylformel C10H10N2
Molekylvikt (g/mol) 158.204
MDL-nummer MFCD00004033
InChI-nyckel YFOOEYJGMMJJLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,8-diaminonaphthalene, 1,8-naphthalenediamine, 1,8-naphthylenediamine, unii-ika7029yh9, ccris 8398, 1,8-diaminonapthalene, 1,8-diamino naphthalene, 1,8-naphthalene diamine, acmc-209kb1, ksc236e9t
PubChem CID 68067
IUPAC-namn naftalen-1,8-diamin
LEDER C1=CC2=C(C(=C1)N)C(=CC=C2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,8-Diaminonaphthalene
Smältpunkt 61°C to 65°C
Kokpunkt 205°C (12 mmHg)
Flampunkt 195°C (383°F)
Kvantitet 250 g
Beilstein 742841
Merck Index 14,6372
Löslighetsinformation slightly soluble in water.
Formel vikt 158.2
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.