Läs mer
1,8-Diaminotriethyleneglycol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,8-Diaminotriethyleneglycol |
| CAS | 929-59-9 |
| Molekylformel | C6 H16 N2 O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H16N2O2/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h1-8H2 |
| LEDER | NCCOCCOCCN |
| IUPAC-namn | 2-[2-(2-aminoethoxy)ethoxy]ethanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 148.2 |
| Formel vikt | 148.1212 |