Läs mer
1,8-Diaza-2,9-diketocyklotradecan, TRC
Produktkod. 30012440
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30012440 25 mg
30007496 2.5 mg
30006864 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30012440 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD41764325MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56403-09-9
Molekylformel C12H22N2O2
Molekylvikt (g/mol) 226.32
Synonym 1,8-Diaza-2,9-dioxocyclotetradecane, 1,8-Diazacyclopentadecane-2,9-dione, Hexahydro-2H-azepin-2-one Cyclic Dimer, 6-Aminohexanoate Cyclic Dimer, Caprolactam Cyclic Dimer;, Caprolactam Dimer, Cyclic Dimer of ε-Caprolactam, 6-Aminohexanoic Acid Bimol. Cyclic Lactam, ε-Aminocaproic Acid Cyclic Dimer, ε-Caprolactam Cyclic Dimer;
LEDER [H][C@@]1([C@@H](C(CC/C=C(C)\C)=C)CC2)[C@]2(C)[C@]3(C)CC[C@@]4([H])C(C)(C)[C@@H](O[C@]5([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O[C@@]6([H])[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O6)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])C[C@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,8-Diaza-2,9-diketocyclotetradecane
Anteckningar om renhetsgrad GC
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C12H22N2O2/c15-11-7-3-1-5-9-13-12(16)8-4-2-6-10-14-11/h1-10H2,(H,13,16)(H,14,15)
Formel vikt 226.1681
Procent renhet >95%