Läs mer
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene, 98+%
Produktkod. 10023313 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10023313 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
10104320 25 g Glasflaska 25g
10377240 100 g Glasflaska 100g
10662023 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10023313 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 160610025
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 6674-22-2 | C9H16N2 | 152.24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6674-22-2
MDL-nummer MFCD00006930
InChI-nyckel GQHTUMJGOHRCHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,8-diazabicyclo 5.4.0 undec-7-ene, 2,3,4,6,7,8,9,10-octahydropyrimido 1,2-a azepine, polycat dbu, dbu, unii-h1ilj6ibux, pyrimido 1,2-a azepine, 2,3,4,6,7,8,9,10-octahydro, 1,8-diazabicyclo 5.4.0-7-undecene, h1ilj6ibux, 1,8-diazabicyclo 5,4,0 undec-7-ene
PubChem CID 81184
IUPAC-namn 2,3,4,6,7,8,9,10-oktahydropyrimido[1,2-a]azepin
LEDER C1CCC2=NCCCN2CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene
Namnnotering ≥98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -70.0°C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.0190g/mL
Kokpunkt 261.0°C
Flampunkt 116°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall ≥98%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C9H16N2
Brytningsindex 1.5210 to 1.5230
Kvantitet 2.5 kg
Beilstein 23, V,5, 271
Fieser 02,101; 04,119; 05,177; 06,158; 07,87; 11,155; 13,91; 14,109; 15,109; 16,105; 17,99
Merck Index 15, 2996
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble.
Molekylvikt (g/mol) 152.241
Formel vikt 152.24
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.