Läs mer
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-en, 98+%
Produktkod. 11499673
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11499673 500 g 500g
11479673 25 g 25g
11489673 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11499673 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12449.36
Nyfikenheten går längre
Använd kampanjkoden 27966
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 6674-22-2 | C9H16N2 | 152,241 g/mol
1,8-Diazabicyklo[5.4.0]undec-7-en används i organisk syntes som en katalysator, en komplexbildande ligand och en icke-nukleofil bas. Det används som ett skyddsmedel för syntesen av cefalosporin och som en katalysator för polyuretan.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1,8-Diazabicyklo[5.4.0]undec-7-en används i organisk syntes som en katalysator, en komplexbildande ligand och en icke-nukleofil bas. Det används som ett skyddsmedel för syntesen av cefalosporin och som en katalysator för polyuretan.
Löslighet
Blandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med syror, starka oxidationsmedel, syraanhydrider, syraklorider och klorformater.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6674-22-2
Molekylformel C9H16N2
Molekylvikt (g/mol) 152.241
MDL-nummer MFCD00006930
InChI-nyckel GQHTUMJGOHRCHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,8-diazabicyclo 5.4.0 undec-7-ene, 2,3,4,6,7,8,9,10-octahydropyrimido 1,2-a azepine, polycat dbu, dbu, unii-h1ilj6ibux, pyrimido 1,2-a azepine, 2,3,4,6,7,8,9,10-octahydro, 1,8-diazabicyclo 5.4.0-7-undecene, h1ilj6ibux, 1,8-diazabicyclo 5,4,0 undec-7-ene
PubChem CID 81184
IUPAC-namn 2,3,4,6,7,8,9,10-oktahydropyrimido[1,2-a]azepin
LEDER C1CCC2=NCCCN2CC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene
Smältpunkt -70 °C
Densitet 1.02
pH 12.8
Kokpunkt 261 °C
Flampunkt 116 °C (240 °F)
Odör Aminliknande
Brytningsindex 1.522
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN3267
Beilstein 508906
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Blandbar med vatten.
Formel vikt 152.24
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.