Läs mer
1,8-Diazacyklotetradecane-2,7-dione, TRC
Produktkod. 30006626
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30006626 10 mg
30005557 50 mg
30008849 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30006626 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD49480010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4266-66-4
Molekylformel C12H22N2O2
Molekylvikt (g/mol) 226.32
Synonym NSC 138477
LEDER O=C1CCCCC(=O)NCCCCCCN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1.8-Diazacyclotetradecane-2,7-dione
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C12H22N2O2/c15-11-7-3-4-8-12(16)14-10-6-2-1-5-9-13-11/h1-10H2,(H,13,15)(H,14,16)
Formel vikt 226.1681
Procent renhet >95%