Läs mer
1,8-Diazido-3,6-dioxaoctane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,8-Diazido-3,5-dioxaoctane |
| CAS | 59559-06-7 |
| Molekylformel | C6 H12 N6 O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12N6O2/c7-11-9-2-1-4-13-6-14-5-3-10-12-8/h1-6H2 |
| LEDER | [N-]=[N+]=NCCCOCOCCN=[N+]=[N-] |
| IUPAC-namn | 1-azido-3-(2-azidoethoxymethoxy)propane |
| Molekylvikt (g/mol) | 200.2 |
| Formel vikt | 200.1022 |