Läs mer
1,8-dibensyl-1,4,8,11-tetraazacyklotetradekan, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15447605
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
15447605 250 mg 250mg
1 options
Produktkod. 15447605 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H26643.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 214078-93-0 | C24H36N4 | 380.58 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,8-Dibenzyl-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane
CAS 214078-93-0
Smältpunkt 67°C to 68°C
Molekylformel C24H36N4
MDL-nummer MFCD09263312
Kvantitet 250 mg
Känslighet Hygroscopic
Synonym 1,8-dibenzyl-1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane, acmc-1cidi, n 1 ,n 8-dibenzylcyclam, 1,4,8,11-tetraazacyclotetradecane,1,8-bis phenylmethyl
InChI-nyckel QWGFFCRTIFBAFJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1CNCCN(CCCNCCN(C1)CC2=CC=CC=C2)CC3=CC=CC=C3
IUPAC-namn 1,8-dibensyl-1,4,8,11-tetrazacyklotetradekan
Molekylvikt (g/mol) 380.58
PubChem CID 11176466
Formel vikt 380.58
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.