Läs mer
1,8-Dibromoanthracene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,8-Dibromoanthracene |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H8Br2/c15-13-5-1-3-9-7-10-4-2-6-14(16)12(10)8-11(9)13/h1-8H |
| Formel vikt | 333.8993 |