Läs mer
1,8-Dibromooctan, 98 %
Produktkod. 11444210
Change view
Kvantitet:
25 g
50 g
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
25g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11444210 25 g 25g
11437567 50 g 50g
11454210 100 g 100g
15453107 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11444210 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15651.14
 Begränsad artikel
I lager
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 4549-32-0 | C8H16Br2 | 272,024 g/mol
1,8-dibromoktan används som tillsats i beredningen poly[[4,8-bis[(2-etylhexyl)oxi]benso[1,2-b:4,5-b']ditiofen-2,6-diyl][3-fluoro-2-[(2-etylhexyl)karbonyl]tieno[3,4-b]tiofendiyl]]:[6,6]-fenylsyraanvändning i organisk metyl-C71-, som används för metylsmörsyra. solceller (OPV). Vidare används det vid framställning av (1,4-bis-(8-bromoktyloxi)-bensen).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
1,8-dibromoktan används som tillsats i beredningen poly[[4,8-bis[(2-etylhexyl)oxi]benso[1,2-b:4,5-b′ ]ditiofen-2,6-diyl][3-fluor-2-[(2-etylhexyl)karbonyl]tieno[3,4-b]tiofendiyl]]:[6,6]-fenyl-C71-smörsyrametylester, som finner användning vid tillverkning av organiska solceller (OPV). Vidare används det vid framställning av (1,4-bis-(8-bromoktyloxi)-bensen).
Löslighet
Oblandbar med vatten.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4549-32-0
Molekylformel C8H16Br2
MDL-nummer MFCD00000277
InChI-nyckel DKEGCUDAFWNSSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym octamethylene dibromide, octane, 1,8-dibromo, octamethylene bromide, 1,8-dibromo-octane, labotest-bb ltbb002638, 1,8-dibromoctane, octane,8-dibromo, dibromo-1,8 octane, pubchem3905, acmc-209k2r
PubChem CID 78310
IUPAC-namn 1,8-dibromoktan
Specifica
Kemiskt namn eller material 1,8-Dibromooctane
Smältpunkt 15 °C till 16 °C
Densitet 1.468
Kokpunkt 270 °C till 272 °C
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.4995
Kvantitet 25 g
Beilstein 1698114
Löslighetsinformation Oblandbar med vatten.
LEDER C(CCCCBr)CCCBr
Molekylvikt (g/mol) 272.024
Formel vikt 272.02
Procent renhet 98%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.