Läs mer
1,8-Dibromooctan, 98 %
Produktkod. 11934491 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
50 mL
250 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10ml
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11934491 250 mL Glasflaska 250ml
10326370 10 mL Glasflaska 10ml
10070770 50 mL Glasflaska 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11934491 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 112882500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
CAS: 4549-32-0 | C8H16Br2 | 272,01 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4549-32-0
Molekylformel C8H16Br2
Molekylvikt (g/mol) 272.01
InChI-nyckel DKEGCUDAFWNSSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym octamethylene dibromide, octane, 1,8-dibromo, octamethylene bromide, 1,8-dibromo-octane, labotest-bb ltbb002638, 1,8-dibromoctane, octane,8-dibromo, dibromo-1,8 octane, pubchem3905, acmc-209k2r
PubChem CID 78310
IUPAC-namn 1,8-dibromoktan
LEDER C(CCCCBr)CCCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1, 8-Dibromooctane
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 15,0 °C till 16,0 °C
Färg Gult
Densitet 1.4600g/mL, 1.46
Kokpunkt 270,0 °C till 272,0 °C
Flampunkt >112 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel Br(CH2)8Br
Brytningsindex 1,4981 till 1,5001
Kvantitet 250 mL
Beilstein 01,16
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: oblandbar
Formel vikt 272.01
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.