Läs mer
1,8-Dibromooctane, 98%
Produktkod. 15453107
Change view
Kvantitet:
25 g
50 g
100 g
250 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
25g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15453107 250 g 250g
11444210 25 g 25g
11437567 50 g 50g
11454210 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15453107 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15651.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 4549-32-0 | C8H16Br2 | 272.024 g/mol
1,8-dibromoktan används som tillsats i beredningen poly[[4,8-bis[(2-etylhexyl)oxi]benso[1,2-b:4,5-b']ditiofen-2,6-diyl][3-fluoro-2-[(2-etylhexyl)karbonyl]tieno[3,4-b]tiofendiyl]]:[6,6]-fenylsyraanvändning i organisk metyl-C71-, som används för metylsmörsyra. solceller (OPV). Vidare används det vid framställning av (1,4-bis-(8-bromoktyloxi)-bensen).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
1,8-dibromoktan används som tillsats i beredningen poly[[4,8-bis[(2-etylhexyl)oxi]benso[1,2-b:4,5-b′ ]ditiofen-2,6-diyl][3-fluor-2-[(2-etylhexyl)karbonyl]tieno[3,4-b]tiofendiyl]]:[6,6]-fenyl-C71-smörsyrametylester, som finner användning vid tillverkning av organiska solceller (OPV). Vidare används det vid framställning av (1,4-bis-(8-bromoktyloxi)-bensen).
Löslighet
Oblandbar med vatten.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4549-32-0
Molekylformel C8H16Br2
MDL-nummer MFCD00000277
InChI-nyckel DKEGCUDAFWNSSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym octamethylene dibromide, octane, 1,8-dibromo, octamethylene bromide, 1,8-dibromo-octane, labotest-bb ltbb002638, 1,8-dibromoctane, octane,8-dibromo, dibromo-1,8 octane, pubchem3905, acmc-209k2r
PubChem CID 78310
IUPAC-namn 1,8-dibromoktan
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,8-Dibromooctane
Smältpunkt 15°C to 16°C
Densitet 1.468
Kokpunkt 270°C to 272°C
Flampunkt >110°C
Brytningsindex 1.4995
Kvantitet 250 g
Beilstein 1698114
Löslighetsinformation Immiscible with water.
LEDER BrCCCCCCCCBr
Molekylvikt (g/mol) 272.02
Formel vikt 272.02
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.