Läs mer
1,8-dibromooctan, TRC
Produktkod. 30387151
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30387151 5 g
30376437 1 g
30386229 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30387151 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4257155G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4549-32-0
Molekylformel C8H16Br2
Molekylvikt (g/mol) 272.02
Synonym NSC 9820, Octamethylene Dibromide, alpha,ω-Dibromooctane
IUPAC-namn 1,8-dibromooktan
LEDER BrCCCCCCCCBr
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,8-Dibromooctane
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C8H16Br2/c9-7-5-3-1-2-4-6-8-10/h1-8H2
Formel vikt 269.9619