Läs mer
1,8-diklorantrakinon, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11495387
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11495387 25 g 25g
11405397 100 g 100g
11415397 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11495387 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23421.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 82-43-9 | C14H6Cl2O2 | 277.1 g/mol
1,8-diklorantrakinon är ett reagens vid framställning av antrakinoner, som har antitumöraktivitet. Den används som primär och sekundär intermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1,8-Dikloroantrakinon är ett reagens vid framställning av antrakinoner, som har antitumöraktiviteter. Den används som primär och sekundär intermediär.
Löslighet Något löslig i
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 82-43-9
Molekylformel C14H6Cl2O2
Molekylvikt (g/mol) 277.1
MDL-nummer MFCD00001191
InChI-nyckel VBQNYYXVDQUKIU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,8-dichloroanthraquinone, 9,10-anthracenedione, 1,8-dichloro, 1,8-dichloranthrachinon, 1,8-dichloro-9,10-anthraquinone, anthraquinone, 1,8-dichloro, 1,8-dichloranthrachinon czech, acmc-1bmbx, 9, 1,8-dichloro, anthraquinone,8-dichloro
PubChem CID 6708
IUPAC-namn 1,8-diklorantracen-9,10-dion
LEDER C1=CC2=C(C(=C1)Cl)C(=O)C3=C(C2=O)C=CC=C3Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,8-Dichloroanthraquinone
Smältpunkt 201°C to 203°C
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 277.11
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.