Läs mer
1,8-Dichloroanthraquinone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,8-Dichloroanthraquinone |
| CAS | 82-43-9 |
| Molekylformel | C14H6Cl2O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 1,8-Dichloro-9,10-anthracenedione, 1,8-Dichloro-9,10-anthraquinone, 1,8-Dichloroanthraquinone, NSC 7209 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H6Cl2O2/c15-9-5-1-3-7-11(9)14(18)12-8(13(7)17)4-2-6-10(12)16/h1-6H |
| LEDER | O=C1C=2C=CC=C(Cl)C2C(=O)C=3C(Cl)=CC=CC13 |
| IUPAC-namn | 1,8-dichloroanthracene-9,10-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 277.1 |
| Formel vikt | 275.97 |