Läs mer
1,8-Dichloronaphthalene 10 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30313743
Change view
Kvantitet:
1 ml
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
30313743 1 ml 1ml
1 options
Produktkod. 30313743 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DRELA20421800AL
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 ml
Koncentration 10 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile