Läs mer
1,8-Dichloronaphthalene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,8-Dichloronaphthalene |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H6Cl2/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-9(12)10(7)8/h1-6H |
| Formel vikt | 195.9847 |