missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1,8-Diethyl-1,3,4,9-tetrahydro-4-oxo-pyrano[3,4-b]indole-1-acetic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,8-Diethyl-1,3,4,9-tetrahydro-4-oxo-pyrano[3,4-b]indole-1-a |
| CAS | 111478-84-3 |
| Molekylformel | C18 H21 N O4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H21NO4/c1-4-11-7-6-8-12-15-13(20)10-23-18(5-2,9-14(21)22-3)17(15)19-16(11)12/h6-8,19H,4-5,9-10H2,1-3H3 |
| LEDER | CCc1cccc2c3C(=O)COC(CC)(CC(=O)OC)c3[nH]c12 |
| IUPAC-namn | methyl 2-(1,8-diethyl-4-oxo-9H-pyrano[3,4-b]indol-1-yl)acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 315.36 |
| Formel vikt | 315.1471 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?