Läs mer
1,8-Diethyl-1,3,4,9-tetrahydro-pyrano[3,4-b]indole-1-acetic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 2-[(1RS)-1,8-Diethyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-yl]acetate (Etodolac Methyl Ester) |
| CAS | 122188-02-7 |
| Molekylformel | C18 H23 N O3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Methyl 2-[(1RS)-1,8-Diethyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-yl]acetate, Etodolac Methyl Ester, Pyrano[3,4-b]indole-1-acetic acid, 1,8-diethyl-1,3,4,9-tetrahydro-, methyl ester, Methyl 1,8-diethyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indole-1-acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C18H23NO3/c1-4-12-7-6-8-13-14-9-10-22-18(5-2,11-15(20)21-3)17(14)19-16(12)13/h6-8,19H,4-5,9-11H2,1-3H3 |
| LEDER | CCc1cccc2c3CCOC(CC)(CC(=O)OC)c3[nH]c12 |
| IUPAC-namn | methyl 2-(1,8-diethyl-4,9-dihydro-3H-pyrano[3,4-b]indol-1-yl)acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 301.38 |
| Formel vikt | 301.1678 |