Läs mer
1,8-Dihydroxy-3-(hydroxymetyl)-antracen-9,10-dion (Aloe-Emodin), Mikromol™
Produktkod. 17912996
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17912996 100 mg
17931176 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17912996 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1318.02
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
1,8-Dihydroxy-3-(hydroxymetyl)-antracen-9,10-dion (Aloe-Emodin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Aloe Emodin
CAS 481-72-1
Analyt- eller komponentnamn Aloe Emodin
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C15 H10 O5
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Diacerein Imp. B (EP), 1,8-Dihydroxy-3-(hydroxymethyl)-9,10-anthracenedione, 1,8-Dihydroxy-3-hydroxymethylanthraquinone, 3-Hydroxymethylchrysazin, 3-Hydroxymethylchrysazine, Aloe emodin, Aloe-emodol, NSC 38628, Rhabarberone, Diacerein Impurity B
InChI formel InChI=1S/C15H10O5/c16-6-7-4-9-13(11(18)5-7)15(20)12-8(14(9)19)2-1-3-10(12)17/h1-5,16-18H,6H2
LEDER OCc1cc(O)c2C(=O)c3c(O)cccc3C(=O)c2c1
IUPAC-namn 1,8-dihydroxy-3-(hydroxymetyl)antracen-9,10-dion
Molekylvikt (g/mol) 270.24
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 270,0528 g/mol