Läs mer
1,8-Dihydroxy-3-(hydroxymetyl)-antracen-9,10-dion (Aloe-Emodin), Mikromol™
Beskrivning
1,8-Dihydroxy-3-(hydroxymetyl)-antracen-9,10-dion (Aloe-Emodin)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aloe Emodin |
| CAS | 481-72-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | Aloe Emodin |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C15 H10 O5 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Diacerein Imp. B (EP), 1,8-Dihydroxy-3-(hydroxymethyl)-9,10-anthracenedione, 1,8-Dihydroxy-3-hydroxymethylanthraquinone, 3-Hydroxymethylchrysazin, 3-Hydroxymethylchrysazine, Aloe emodin, Aloe-emodol, NSC 38628, Rhabarberone, Diacerein Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10O5/c16-6-7-4-9-13(11(18)5-7)15(20)12-8(14(9)19)2-1-3-10(12)17/h1-5,16-18H,6H2 |
| LEDER | OCc1cc(O)c2C(=O)c3c(O)cccc3C(=O)c2c1 |
| IUPAC-namn | 1,8-dihydroxy-3-(hydroxymetyl)antracen-9,10-dion |
| Visa mer |