missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1,8-Dihydroxy-4,5-dinitroanthraquinone, 97%, Thermo Scientific™

Produktkod. 11455997
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11455997 250 g 250g
11435997 10 g 10g
11445997 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11455997 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25032.30
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 81-55-0
Molekylformel C14H6N2O8
Molekylvikt (g/mol) 330.208
MDL-nummer MFCD00019149
InChI-nyckel GJCHQJDEYFYWER-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,8-dihydroxy-4,5-dinitroanthraquinone, 4,5-dinitrochrysazin, 1,8-dinitro-4,5-dihydroxyanthraquinone, 9,10-anthracenedione, 1,8-dihydroxy-4,5-dinitro, unii-heo6302d6d, ccris 4796, 4,5-dihydroxy-1,8-dinitroanthraquinone, anthraquinone, 1,8-dihydroxy-4,5-dinitro, 1,8-dihydroxy-4,5-dinitro-9,10-anthracenedione, 1,8-dihydroxy-4,5-dinitro-anthraquinone
PubChem CID 3378440
IUPAC-namn 1,8-dihydroxy-4,5-dinitroanthracene-9,10-dione
LEDER C1=CC(=C2C(=C1[N+](=O)[O-])C(=O)C3=C(C=CC(=C3C2=O)O)[N+](=O)[O-])O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1,8-Dihydroxy-4,5-dinitroanthraquinone
Smältpunkt 225°C (decomposition)
Kvantitet 250 g
Formel vikt 330.21
Procent renhet 97%

RUO – Research Use Only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.