Läs mer
1,8-Dihydroxyanthraquinon, 95 %
Produktkod. 11494044
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11494044 500 g 500g
11484044 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11494044 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12001.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 117-10-2 | C14H8O4 | 240,214 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 117-10-2
Molekylformel C14H8O4
Molekylvikt (g/mol) 240.214
MDL-nummer MFCD00001211
InChI-nyckel QBPFLULOKWLNNW-UHFFFAOYSA-N
Synonym danthron, 1,8-dihydroxyanthraquinone, chrysazin, dantron, antrapurol, laxanthreen, diaquone, istizin, laxanorm, altan
PubChem CID 2950
ChEBI CHEBI:3682
IUPAC-namn 1,8-dihydroxiantracen-9,10-dion
LEDER C1=CC2=C(C(=C1)O)C(=O)C3=C(C2=O)C=CC=C3O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,8-Dihydroxyanthraquinone
Smältpunkt 191°C to 193°C (sublimation)
Kvantitet 500 g
Beilstein 2054727
Merck Index 14,2815
Formel vikt 240.21
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.