Läs mer
1,8-Dihydroxyantrakinon, TRC
Produktkod. 30138075
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138075 100 g
30135094 10 g
17904865 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138075 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD450150100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 117-10-2
Molekylformel C14 H8 O4
Molekylvikt (g/mol) 240.21
Synonym Anthraquinone, 1,8-dihydroxy- (8CI), 1,8-Dihydroxy-9,10-anthracenedione, 1,8-Dihydroxy-9,10-anthraquinone, 1,8-Dihydroxyanthraquinone, 1,8-Dioxyanthraquinone, Altan, Antrapurol, Chrysazin, Danthron, Danthrone, Dantron, Diaquone, Dionone, Dorbane, Istin, Istizin, Laxanorm, Laxanthreen, Laxipur, Laxipurin, Modane, NSC 38626, NSC 646568, NSC 7210, Zwitsalax
IUPAC-namn 1,8-dihydroxyanthracen-9,10-dione
LEDER Oc1cccc2C(=O)c3cccc(O)c3C(=O)c12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dantron
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/C14H8O4/c15-9-5-1-3-7-11(9)14(18)12-8(13(7)17)4-2-6-10(12)16/h1-6,15-16H
Formel vikt 240.0423