Läs mer
1,8-Diiodooctane, 97+%, stab. with copper
Produktkod. 11309216
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11309216 10 g 10g
11434210 25 g 25g
11404213 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11309216 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10867.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 24772-63-2 | C8H16I2 | 366.025 g/mol
1,8-dijodoktan används för att förbättra energiomvandlingseffektiviteten hos polymersolceller. Det används också som en bearbetningstillsats för att förbättra morfologin och effektiviteten hos bulk heterojunctions solceller baserade på regioregular poly(3-hexyltiofen).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1,8-dijodoktan används för att förbättra energiomvandlingseffektiviteten hos polymersolceller. Det används också som en bearbetningstillsats för att förbättra morfologin och effektiviteten hos bulk heterojunctions solceller baserade på regioregular poly(3-hexyltiofen).
Löslighet Blandbar med
metanol.
Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med vatten och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 24772-63-2
Molekylformel C8H16I2
MDL-nummer MFCD00001106
InChI-nyckel KZDTZHQLABJVLE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 90605
IUPAC-namn 1,8-dijodoktan
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,8-Diiodooctane
Namnnotering Stabilized with copper
Densitet 1.84
Kokpunkt 167°C to 169°C (6 mmHg)
Flampunkt >110°C
Brytningsindex 1.5635
Kvantitet 10 g
Beilstein 1735437
Känslighet Light sensitive
Synonym octane, 1,8-diiodo, octamethylene diiodide, pubchem3851, octane,1,8-diiodo, acmc-1 cljq, 1,8-bis iodanyl octane, 1,8-diiodooctane, stabilized with copper, stabilizedwithcopperchip, 1,8-diiodooctane, contains copper as stabilizer
Löslighetsinformation Miscible with methanol.
LEDER ICCCCCCCCI
Molekylvikt (g/mol) 366.03
Formel vikt 366.03
Procent renhet ≥97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.