Läs mer
1,8-Diiodoperfluorooctane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,8-Diiodoperfluorooctane |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8F16I2/c9-1(10,3(13,14)5(17,18)7(21,22)25)2(11,12)4(15,16)6(19,20)8(23,24)26 |
| Formel vikt | 653.7834 |