Läs mer
1,8-Dimethylacarbazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,8-Dimethylacarbazole |
| CAS | 6558-83-4 |
| Molekylformel | C14H13N |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H13N/c1-9-5-3-7-11-12-8-4-6-10(2)14(12)15-13(9)11/h3-8,15H,1-2H3 |
| LEDER | Cc1cccc2c3cccc(C)c3[nH]c12 |
| Molekylvikt (g/mol) | 195.26 |
| Formel vikt | 195.1048 |