Läs mer
1,8-dimetylnaftalen-d12, CDN
Produktkod. 30317569
Change view
Kvantitet:
0.01 g
0.05 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30317569 0.05 g
30315307 0.01 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30317569 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND41170.05G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Upptäck 4000+ högkvalitativa deutererade compounds, som skickas direkt från lager för snabbhet. Vi erbjuder många unika API:er, inklusive aktiva läkemedelsingredienser, nitrosaminer, aminosyror, steroider, gaser, bekämpningsmedel och fettsyror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,8-Dimethylnaphthalene-d12
CAS 104489-29-4
Molekylformel C12 2H12
Kvantitet 0.05 g
Synonym Naphthalene-1,2,3,6,7,8-d6, 4,5-di(methyl-d3)- (9 CI), 1,8-Dimethylnaphthalene D12, Perdeuterio-1,8-dimethylnaphthalene
InChI formel InChI=1 S/C12H12/c1-9-5-3-7-11-8-4-6-10(2)12(9)11/h3-8 H,1-2H3/i1D3,2D3,3 D,4 D,5 D,6 D,7 D,8 D
LEDER [2 H]c1c([2 H])c(c2c(c([2 H])c([2 H])c([2 H])c2c1[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC-namn 1,2,3,6,7,8-hexadeuterio-4,5-bis(trideuteriometyl)naftalen
Molekylvikt (g/mol) 168.3
Formel vikt 168,1692 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% kemisk renhet