Läs mer
1,8-Dinitroanthraquinone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,8-Dinitroanthraquinone |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H6N2O6/c17-13-7-3-1-5-9(15(19)20)11(7)14(18)12-8(13)4-2-6-10(12)16(21)22/h1-6H |
| Formel vikt | 298.0226 |